Fortfahren mit
SML1124
CPCCOEt
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
7-Hydroxyiminocyclopropan[b]chromen-1α-carboxylic acid ethyl ester
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 357,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H13NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.25
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 357,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C(C1)(OC2=C/3C=CC=C2)C1C3=N/O
InChI
1S/C13H13NO4/c1-2-17-12(15)13-7-9(13)11(14-16)8-5-3-4-6-10(8)18-13/h3-6,9,16H,2,7H2,1H3/b14-11-
InChI key
FXCTZFMSAHZQTR-KAMYIIQDSA-N
Biochem/physiol Actions
CPCCOEt is a selective non-competitive metabotropic glutamate receptor mGluR1 antagonist with no agonist or antagonist activity at mGlu2, 4a, 5a, 7b, 8a or ionotropic receptors at concentrations of up to 100 μM.
CPCCOEt is a selective non-competitive metabotropic glutamate receptor mGluR1 antagonist.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0496SML1937F131
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated, protect from light
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: >20 mg/mL (Solutions should be freshly prepared.), H2O: insoluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under CPCCOEt
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)