Merck
A3054
Sigma-Aldrich
Agarose
For pulsed field electrophoresis sample preparation
Synonym(e):
3,6-Anhydro-α-L-galacto-β-D-galactan
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
algae (red)
Form
powder
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Verunreinigungen
≤10% water
EEO
≤0.10
Übergangstemp.
gel point ≤30 °C
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.15%
Fremdaktivität
DNase and RNase, none detected
InChI
1S/C24H38O19/c25-1-5-9(27)11(29)12(30)22(38-5)41-17-8-4-36-20(17)15(33)24(40-8)43-18-10(28)6(2-26)39-23(14(18)32)42-16-7-3-35-19(16)13(31)21(34)37-7/h5-34H,1-4H2/t5-,6-,7+,8+,9+,10+,11+,12-,13+,14-,15+,16-,17-,18+,19+,20+,21-,22+,23+,24+/m1/s1
InChIKey
MJQHZNBUODTQTK-WKGBVCLCSA-N
Anwendung
Especially formulated for preparing chromosomal DNA samples prior to pulsed-field gel electrophoresis (PFGE). Making gel plugs for the separation of high molecular weight DNA helps prevent shearing encountered during conventional isolation. Cells can be lysed and the DNA digested with restriction endonucleases while imbedded in agarose plugs.
Hinweis zur Analyse
Nachfolgend finden Sie eine Liste der Eigenschaften unserer Agarosen:
Sulfatgehalt - dient als Indikator für die Reinheit, da Sulfat die hauptsächlich vorhandene Ionengruppe ist.
Gelstärke - die Kraft, die aufgewendet werden muss, damit ein Gel zerbricht.
Gelierpunkt - die Temperatur, bei der die wässrige Agaroselösung beim Abkühlen geliert. Agaroselösungen zeigen beim Übergang von der Flüssigkeit zum Gel Hysterese - das bedeutet, dass die Temperatur des Gelierpunkts nicht dieselbe ist wie die Schmelztemperatur.
Elektroendosmose (EEO) - Bewegung einer Flüssigkeit durch das Gel. Anionische Gruppen sind in einem Agarosegel an die Matrix gebunden und können sich nicht bewegen, aber dissoziierbare Gegenkationen können in der Matrix in Richtung der Kathode wandern und führen zu EEO. Da die elektrophoretische Bewegung der Biopolymere normalerweise in Richtung der Anode stattfindet, kann EEO die Auftrennung aufgrund von interner Konvektion stören.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jia Liu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(17), 6694-6699 (2013-04-10)
Seamless and minimally invasive integration of 3D electronic circuitry within host materials could enable the development of materials systems that are self-monitoring and allow for communication with external environments. Here, we report a general strategy for preparing ordered 3D interconnected
Nathan A Baird et al.
PloS one, 3(10), e3376-e3376 (2008-10-15)
Single nucleotide polymorphism (SNP) discovery and genotyping are essential to genetic mapping. There remains a need for a simple, inexpensive platform that allows high-density SNP discovery and genotyping in large populations. Here we describe the sequencing of restriction-site associated DNA
Gianluca Vadalà et al.
Spine, 38(6), E319-E324 (2013-01-18)
Descriptive anatomical study on ovine and human cadaveric lumbar spinal segments. To describe the alternative transpedicular approach to deliver therapeutic agents into intervertebral disc (IVD). The present delivery approach of therapeutic agents (growth factors/cells/hydrogels) within the IVD is through injection
Tobias K H Müller et al.
Journal of chromatography. A, 1285, 97-109 (2013-03-14)
An integrated approach to temperature-controlled chromatography, involving copolymer modified agarose adsorbents and a novel travelling cooling zone reactor (TCZR) arrangement, is described. Sepharose CL6B was transformed into a thermoresponsive cation exchange adsorbent (thermoCEX) in four synthetic steps: (i) epichlorohydrin activation;
Sujith V W Weerasinghe et al.
Journal of medicinal chemistry, 51(18), 5542-5551 (2008-08-30)
Histone deacetylase 1 (HDAC1) has been linked to cell growth and cell cycle regulation, which makes it a widely recognized target for anticancer drugs. Whereas variations of the metal-binding and capping groups of HDAC inhibitors have been studied extensively, the