Fortfahren mit
A3010
Acylase I aus Schweineniere
Grade I, lyophilized powder, ≥1500 units/mg protein
Synonym(e):
Aminoacylase, N-Acylaminosäure-Amidohydrolase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 123,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 326,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 560,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.210,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-732-3
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥1500 units/mg protein
€ 123,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
Grade I
Quality Segment
form
lyophilized powder
specific activity
≥1500 units/mg protein
composition
Protein, ≥60%
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
pig ... ACY1(396930)
Application
Acylase I from porcine kidney has been used to study the acylase I-catalyzed deacetylation of various S-alkyl-N-acetyl-L-cysteines and their carbon and oxygen analogues [1]. Acylase I may be useful to catalyze N-acetyl amino acids to enantiomerically pure L-amino acids [2].
Biochem/physiol Actions
Acylase I catalyzes the deacetylation of N-acetyl-L-cysteine and S-alkyl-N-acetyl-L-cysteines. n-Butylmalonic acid is an inhibitor of acylase I. S-alkyl-N-acetyl-L-cysteines with short (C0-C3) and unbranched S-alkyl substituents have been found to be good acylase I substrates .
Analysis Note
Proteingehalt mittels Biuret-Reaktion bestimmt.
Other Notes
1 U hydrolysiert 1.0 μmol N-Acetyl-L-methionin pru Stunde bei pH 7.0 und 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A8376A2580C3172
specific activity
≥1500 units/mg protein
specific activity
300-1,500 units/mg protein
specific activity
≥10 units/mg protein (Bradford)
specific activity
100-300 units/mg protein
Gene Information
pig ... ACY1(396930)
Gene Information
pig ... ACY1(396930)
Gene Information
pig ... ACE(613133)
Gene Information
-
form
lyophilized powder
form
salt-free, lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
UniProt accession no.
P37111
UniProt accession no.
P37111
UniProt accession no.
A0A480IQM9
UniProt accession no.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acylase I aus Schweineniere
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)