Merck
534862
Sigma-Aldrich
Amano-Acylase
≥30,000 U/g, pH 8.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
Größe auswählen
10 G
€ 63,50
€ 63,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
€ 63,50
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.22
€ 63,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥30,000 U/g, pH 8.0, 50 °C (Optimum pH and temperature)
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)