Fortfahren mit
01818
Acylase I aus Aspergillus melleus
powder, brown, >0.5 U/mg
Synonym(e):
Acylase ‘Amano’, Aminoacylase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 45,90
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 151,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-732-3
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
>0.5 U/mg
€ 45,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
specific activity
>0.5 U/mg
color
brown
storage temp.
2-8°C
General description
Acylase I belongs to the aminoacylase family of enzymes.
Application
Acylase I from Aspergillus melleus has been used to catalyze the Mannich reaction.
Biochem/physiol Actions
Acylase I plays an important role in the amino acid metabolism of organisms. It also plays a role in the acylation of primary and secondary alcohols. Acylase I is involved in alcoholysis.
Analysis Note
Enzyme activity: the optimum temperature is 40-45°C, the optimum pH is 8.0 (stable form pH 6-10). The enzyme is activated by CoCl2 in the range of 10-4 to 10-3 M.
Other Notes
1 U entspricht der Enzymmenge, die 1 μmol N-Acetyl-L-methionin pro Minute bei pH 8.0 und 37°C hydrolysiert
Resolution of acetyl amino acids
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P403210065G5160
specific activity
>0.5 U/mg
specific activity
≥3 units/mg solid
specific activity
~30 U/mg
specific activity
≥8.0 units/mg solid
form
powder
form
solid
form
powder
form
solid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
color
brown
color
-
color
-
color
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the amino acid or DNA sequence of the Aspergillus melleus acylase I?
    1 answer
    1. Unfortunately, sequencing has not been performed on this material.