Fortfahren mit
A0919
Maus-IgG−Agarose
(Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.)
Synonym(e):
IgG-Agarose-Beads
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
2 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 175,00
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 371,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
agarose conjugate
Technique(s):
immunoprecipitation (IP): suitable
Application:
IP
Citations:
92
€ 175,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
agarose conjugate
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
form
(Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.)
extent of labeling
1 mg per mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix activation
cyanogen bromide
matrix spacer
1 atom
storage temp.
2-8°C
General description
Immunglobulin G (IgG) ist ein Glykcoprotein-Antikörper für die Regulierung von Immunreaktionen wie Phagozytose und ist an der Entstehung von Autoimmunerkrankungen beteiligt[1]. Maus-IgG haben vier eindeutige Isotypen, nämlich IgG1, IgG2a, IgG2b und IgG3. IgG1 reguliert die Komplementfixierung in Mäusen[2].
Application
IgG-Agarose kann als Immunadsorbens eingesetzt werden. Sie kann auch zur Affinitätsaufreinigung von Antikörpern, zum Entfernen von Spezies-spezifischen kreuzreagierenden Antikörpern oder zum Entfernen von kontaminierenden Antikörpern aus Antiserumaufbereitungen eingesetzt werden. Typische kreuzreagierende Antikörper können mit einem gleichen Volumen von IgG-Agarose (Harzvolumen) aus einer Antiserumaufbereitung entfernt werden. Maus-IgG-Agarose wurde für verschiedene Immunpräzipitationsassays eingesetzt[3],[4].
An Agarose-Kügelchen konjugiertes Maus-IgG wird in Immunpräzipitationsassays zum Vorreinigen von HEK 293 Ganzzellextrakten eingesetzt. Die Kügelchen werden 1 Stunde lang rotierend bei 4 °C inkubiert.
Physical form
Suspension in 0,5 M NaCl mit Konservierungsmittel.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A2909A6284A4416
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
-
antibody form
-
antibody form
affinity isolated antibody
conjugate
agarose conjugate
conjugate
agarose conjugate
conjugate
agarose conjugate
conjugate
peroxidase conjugate
form
(Suspension in 0.5 M NaCl containing preservative.)
form
saline suspension
form
suspension
form
buffered aqueous solution
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
technique(s)
-
technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
matrix
Cross-linked 4% beaded agarose
matrix
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)