Merck
W4502
Sigma-Aldrich
Wasser
suitable for electrophoresis, PCR
Synonym(e):
DNasefreies Wasser, Nicht DEPC-behandelt, Nukleasefreies Wasser, Proteasefreies Wasser, RNasefreies Wasser
About This Item
Lineare Formel:
H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
18.02
Beilstein:
2050024
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191602
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.31
product name
Wasser, Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Dampfdichte
<1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
3 mmHg
Sterilität
0.1 μm filtered
Form
liquid
Methode(n)
PCR: suitable
electrophoresis: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.34 (lit.)
pH-Wert
5-7
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
0 °C (lit.)
Dichte
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Fremdaktivität
DNase, RNase, Protease, free
SMILES String
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChIKey
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Wasser wird verwendet
  • in der cDNA-Synthese und PCR-Amplifikation
  • für die Verdünnung von Pansen-DNA-Proben vor dem qPCR-Test
  • in der PCR (Polymerase-Kettenreaktion) und Agarose-Gelelektrophorese
  • für die Elution der RNA während der RNA-Isolation
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Nukleasefreies Wasser
  • DNasefrei, RNasefrei, Proteasefrei
  • Nicht DEPC-behandelt
  • Auf 0,1 μm filtriert
  • Hergestellt aus bidestilliertem und entionisiertem Wasser
  • Geeignet für die Verwendung in molekularen Anwendungen
Dieses Produkt ist auf 0,1 μm filtriert. Es ist als Molecular Biology Reagent (molekularbiologisches Reagenz) klassifiziert und eignet sich für Anwendungen in der Molekularbiologie. Dieses Produkt wurde auf die Abwesenheit von Nukleasen und Proteasen geprüft und durchlief eine Keimbelastungsanalyse. Es wurde nicht mit Diethylpyrocarbonat (DEPC) behandelt.
Angaben zur Herstellung
Dieses Produkt ist aus bidestilliertem und entionisiertem Wasser hergestellt
Sonstige Hinweise
Die Wasser-Spezifikationstabelle ermöglicht einen einfachen Vergleich der Spezifikationen verschiedener Wasserprodukte.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Effect of sward dry matter digestibility on methane production, ruminal fermentation, and microbial populations of zero-grazed beef cattle.
Hart KJ et al
Journal of Animal Science, 87(10), 3342-3350 (2009)
Presence of viral genomes in mineral water: a sufficient condition to assume infectious risk?
Gassilloud B et al
Applied and Environmental Microbiology, 69(7), 3965-3969 (2003)
Polymorphic exact tandem repeat A (PETRA): a newly defined lineage of mycobacterium tuberculosis in israel originating predominantly in Sub-Saharan Africa.
Freidlin PJ et al
Journal of Clinical Microbiology, 47(12), 4006-4020 (2009)
Gene expression signals involved in ischemic injury, extracellular matrix composition and fibrosis defined by global mRNA profiling of the human left ventricular myocardium.
Gabrielsen A et al
Journal of Molecular and Cellular Cardiology, 42(4), 870-883 (2007)
Comparison of coliforms and coliphages as tools for assessment of viral contamination in river water.
Skraber S et al
Applied and Environmental Microbiology, 70(6), 3644-3649 (2004)
Artikel
Quality DNA crucial for meaningful data; intact DNA key for successful chromosomal aberration analysis from FFPE tissues.
Viral RNA Extraction Buffer (VRE100) and related reagents for qRT-PCR and additional viral RNA analyses.
Protokolle
Imprint ® Methylated DNA Quantification Kit (MDQ1) Protocol
GenomePlex® is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative amplification of genomic DNA
WTA2, a Whole Transcriptome Amplification (WTA) method, allows for representative amplification of nanogram quantities of total RNA in less than 4 hours without 3-bias
This protocol describes a simple and convenient procedure to isolate pure DNA from a variety of plant species using the GenElute Plant Genomic DNA Miniprep Kit.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
GenomePlex is a Whole Genome Amplification (WGA) method that allows the researcher to generate a representative, 500-fold amplification of genomic DNA