Merck
R0278
Sigma-Aldrich
RIPA-Puffer
Synonym(e):
Radioimmunoprecipitation assay buffer
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161703
NACRES:
NA.56
Beschreibung
protease free
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
pkg of 50 mL
pkg of 500 mL
Methode(n)
immunoprecipitation (IP): suitable
Farbe
colorless
pH-Wert
7.8-8.2 (25 °C, 1 ×)
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Der Radioimmunpräzipitationspuffer (RIPA-Puffer) ist ein Lysepuffer, der eine schnelle, effiziente Zelllyse und Solubilisierung von Proteinen sowohl aus adhärenten als auch aus in Suspension kultivierten Säugerzellen ermöglicht.
Radio-Immunpräzipitationsassay(RIPA)-Puffer wird als gebrauchsfertige Lösung geliefert, die keine Zubereitung erfordert. Er vermindert unspezifische Proteinbindungsinteraktionen, um den Hintergrund zu minimieren, gewährt aber den Großteil an spezifischen Interaktionen, wodurch relevante Protein-Protein-Interaktionen untersucht werden können. Er wird häufig in Anwendungen wie beispielsweise der Immunpräzipitation eingesetzt, da die meisten Antikörper und Proteinantigene durch die Komponenten dieses Puffers nicht beeinträchtigt werden.
Anwendung
RIPA-Puffer wird in folgenden experimentellen Studien als Reagenz für die Zelllyse verwendet:
  • Fibroblastenbasierte präzise Phänotypisierung des peripheren Gewebes, wodurch die mechanistische Krankheitsschichtung in der sporadischen Parkinson-Erkrankung (sPD) unterstützt wird.
  • Nachweis der Hemmung oxidativer Phosphorylierung (OXPHOS), welche die MLKL-abhängige Nekroptose in humanen Lungenepithelzellen aktivieren kann.
Der RIPA-Puffer ermöglicht eine effiziente Zelllyse und Solubilisierung von Proteinen und verhindert gleichzeitig den Proteinabbau und Interferenzen mit der Immunreaktivität und biologischen Aktivität der Proteine. Der RIPA-Puffer sorgt außerdem für einen niedrigen Hintergrund bei der Immunpräzipitation und bei molekularen Pulldown-Assays. Mit EZview Affinity Gelen kompatibel.
Leistungsmerkmale und Vorteile
1 mL RIPA-Puffer dient der Lyse von Zellen einer 100-mm-Kulturschale (0,5 bis 5 * 107 Zellen) der meisten adhärenten Säugerzelllinien.
Minimiert unspezifische Proteinbindungswechselwirkungen und gewährleistet somit einen niedrigen Hintergrund.
Sonstige Hinweise
Gebrauchsfertige Lösung mit 150 mM NaCl, 1,0 % IGEPAL® CA-630, 0,5 % Natriumdesoxycholat, 0,1 % SDS, 50 mM Tris, pH 8,0.
Rechtliche Hinweise
EZview is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
IGEPAL is a registered trademark of Solvay
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Paula Kinsella et al.
Investigational new drugs, 34(2), 159-167 (2016-02-18)
The C-KIT receptor tyrosine kinase is constitutively activated in the majority of gastrointestinal stromal tumours (GIST). Imatinib (IM) a selective inhibitor of C-KIT, is indicated for the treatment of KIT-positive unresectable and/or metastatic GIST, and has tripled the survival time
Impaired oxidative phosphorylation regulates necroptosis in human lung epithelial cells
Koo MJ, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 464(3), 875-880 (2015)
Zuzana Keckesova et al.
Nature, 543(7647), 681-686 (2017-03-23)
Post-mitotic, differentiated cells exhibit a variety of characteristics that contrast with those of actively growing neoplastic cells, such as the expression of cell-cycle inhibitors and differentiation factors. We hypothesized that the gene expression profiles of these differentiated cells could reveal
Hartmut Jahns et al.
Nature communications, 6, 6317-6317 (2015-03-07)
An established means of improving the pharmacokinetics properties of oligoribonucleotides (ORNs) is to exchange their phosphodiester linkages for phosphorothioates (PSs). However, this strategy has not been pursued for small interfering RNAs (siRNAs), possibly because of sporadic reports that PS siRNAs
Liang Zhao et al.
Nature communications, 8(1), 1216-1216 (2017-11-01)
Platelets are increasingly recognized for their contributions to tumor metastasis. Here, we show that the phosphoinositide signaling modulated by phosphatidylinositol transfer protein type α (PITPα), a protein which shuttles phosphatidylinositol between organelles, is essential for platelet-mediated tumor metastasis. PITPα-deficient platelets
Verwandter Inhalt
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.