Merck
91414
Sigma-Aldrich
Tris-gepufferte Kochsalzlösung mit Tween® 20
tablet (for 500 mL), pH 7.6, BioUltra, with Tween® 20
Synonym(e):
TBST
Größe auswählen
10 TABS
€ 113,00
100 TABS
€ 564,00
€ 113,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 TABS
€ 113,00
100 TABS
€ 564,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41105319
NACRES:
NA.25
€ 113,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Tris-gepufferte Kochsalzlösung mit Tween® 20, BioUltra, tablet (for 500 mL), pH 7.6
Produktlinie
BioUltra
Form
tablet (for 500 mL)
pH-Wert
7.6
Löslichkeit
water: 2 tablet/liter, clear, colorless
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
Anwendung
Trizma wird bei der Formulierung von Pufferlösungen im pH-Bereich von 7,5 bis 8,5 verwendet. Tris-Pufferlösungen werden überwiegend in der Zell- und Molekularbiologie bei Verfahren wie der Extraktion und Aufreinigung von Proteinen und Nukleinsäuren eingesetzt. Tris-gepufferte Kochsalzlösung mit Tween 20, pH-Wert 7,6, wird als Waschpuffer in Assays wie Enzymimmunoassays eingesetzt.
Rekonstituierung
Eine (1) in 500 mL entionisiertem Wasser gelöste Tabelle ergibt:
0,15 M Natriumchlorid, 0,050 M TRIS-HCl-Puffer; 0,05 % Tween® 20;
pH-Wert 7,6 bei 25 °C
Rechtliche Hinweise
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
T Akimoto et al.
Lupus, 8(9), 761-766 (1999-12-22)
Autoantibodies against prothrombin, including lupus anticoagulant antibodies (LAC), have been identified in patients with systemic lupus erythematosus (SLE) and antiphospholipid syndrome (APS). To identify the epitopes of LAC in patients with SLE and APS, we analyzed B cell epitopes of
Friederike Traunmüller et al.
Journal of immunoassay & immunochemistry, 26(3), 179-188 (2005-07-14)
Immunogenic glycolipids from the cell wall of Mycobacterium tuberculosis are potential capture antigens in enzyme-linked immunosorbent assays (ELISAs) for the serodiagnostis of tuberculosis. Typically, washing steps in ELISAs are performed with buffers containing a detergent. However, Tween-20, the most commonly
Mahmod Panahi et al.
Frontiers in genetics, 11, 1022-1022 (2020-10-27)
Typical cerebral autosomal-dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy (CADASIL) is caused by mutations in the human NOTCH3 gene. Cerebral autosomal-dominant arteriopathy with subcortical infarcts and leukoencephalopathy is characterized by subcortical ischemic strokes due to severe arteriopathy and fibrotic thickening
Bernd Zetsche et al.
Cell, 163(3), 759-771 (2015-10-01)
The microbial adaptive immune system CRISPR mediates defense against foreign genetic elements through two classes of RNA-guided nuclease effectors. Class 1 effectors utilize multi-protein complexes, whereas class 2 effectors rely on single-component effector proteins such as the well-characterized Cas9. Here
Lopa M Das et al.
Autophagy, 15(5), 813-826 (2019-01-22)
Cutaneous inflammation from UV radiation exposure causes epidermal damage, cellular infiltration, and secretion of pro-inflammatory mediators that exacerbate tissue destruction. Recovery is mediated chiefly by anti-inflammatory M2 macrophages that suppress inflammation and augment epidermal regeneration. Vitamin D enables anti-inflammation to
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf