Fortfahren mit
T6664
Tris-gepufferte Kochsalzlösung
powder, pH 8.0
Synonym(e):
TBS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 pkg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 69,50
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
MDL number:
€ 69,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Tris-gepufferte Kochsalzlösung, pH 8.0, powder
form
powder
Quality Segment
color
white
pH
8.0
solubility
deionized water: 1 units/L
Application
Tris-gepufferte Kochsalzlösung wird wie folgt verwendet:
  • zum Blockieren von in Paraformaldehyd fixierten Zellen für die Immunfluoreszenzbildgebung
  • als Komponente in Zelllysepuffer für die DNA-Extraktion
  • in Ziegenserum und Triton-X100 zum Blockieren bzw. Permeabilisieren von Zellen für die Immunzytofärbung
Packaging
Folienbeutel
Preparation Note
Der Inhalt eines in einem Liter destillierten oder entionisierten Wassers gelösten Beutels ergibt 0,05 M trisgepufferte Kochsalzlösung (NaCl - 0,138 M; KCl - 0,0027 M); pH 8,0 bei 25 °C.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T9039T5912T5030
description
pH 8.0, powder
description
powder
description
10 ×, solution
description
tablet
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
solution
form
tablet
solubility
deionized water: 1 units/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
pH
8.0
pH
-
pH
7.2—7.6
pH
-
color
white
color
white
color
colorless
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tris-gepufferte Kochsalzlösung
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the CAS # of powdered tris buffered saline?
    1 answer
    1. Tris Buffered Saline is not assigned a CAS (Chemical Abstract Service) number. This is a multi-component formulation. CAS numbers are assigned to individual compounds only.
      Helpful?
  4. Hello, how long is this stable after it is dissolved?
    1 answer
    1. Prepared TBS is stable at 4 °C for 3 months.