Merck
P3563
Phosphate Buffered Saline
powder, pH 7.4, with 0.05% Tween® 20
Synonym(e):
1X PBS + 0,05 % TWEEN® 20, PBS-T
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 PKG
€ 121,00
5 X 10 PKG
€ 478,00
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105319
eCl@ss:
32129211
NACRES:
NA.25
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit 0,05 % TWEEN® 20, pH 7,4,
form
powder
Quality Level
color
white
solubility
water: soluble, clear, colorless (1 pouch dissolved in 1L)
application(s)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
P3813P38135P3688
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
solubility
water: soluble, clear, colorless (1 pouch dissolved in 1L)
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
General description
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit TWEEN® 20 bzw. PBS-T wird hauptsächlich in Immunassays als Wasch- und Blockierungspuffer verwendet. Der Phosphatpuffer hält einen stabilen pH-Wert von 7,4 aufrecht, der für viele biologische Reaktionen und Assays geeignet ist. Das Salz bzw. die Kochsalzlösung in PBS-T liefert die erforderliche Ionenstärke für eine optimale Löslichkeit und Stabilität von Proteinen. Die Zugabe von 0,05 % TWEEN 20, einem nichtionischen Detergens, hilft, Hintergrundsignale zu reduzieren, indem es unspezifische Bindungsstellen an Proteinen blockiert. Der PBS-T-Puffer verbessert die Wascheffizienz, indem er unerwünschte Substanzen entfernt und unspezifische Antikörper-Bindungsstellen begrenzt, während die Integrität der Zielproteine erhalten bleibt.
Application
Anwendungsgebiete von phosphatgepufferter Kochsalzlösung:
  • Western Blotting
  • Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA)
  • Telomer-FISH (Tel-FISH) und Telomer-/Immunfärbung-FISH (Teli-Fish)
  • Zellisolierung
Packaging
Folienbeutel
Preparation Note
Der Inhalt eines Beutels, in 1 Liter dH2O oder Reinstwasser gelöst, ergibt 0,01 M phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 0,138 M NaCl, 0,0027 M KCl und 0,05 % Tween 20, pH7,4.
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Legal Information
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Shorter telomeres in luminal B, HER-2 and triple-negative breast cancer subtypes
Heaphy C M, et al.
Modern Pathology, 24(2), 194-194 (2011)
The alternative lengthening of telomeres phenotype in breast carcinoma is associated with HER-2 overexpression
Subhawong A P, et al.
Modern Pathology, 22(11), 1423-1423 (2009)
Expression of the galectin-9-Tim-3 pathway in glioma tissues is associated with the clinical manifestations of glioma
Liu Z, et al.
Oncology Letters, 11(3), 1829-1834 (2016)
Kossi Komlan et al.
PLoS neglected tropical diseases, 12(3), e0006312-e0006312 (2018-03-02)
Mass drug administration (MDA) of ivermectin has become the main intervention to control onchocerciasis or "river blindness". In Togo, after many years of MDA, Onchocerca volvulus infection has declined dramatically, and elimination appears achievable, but in certain river basins the
Telomere length assessment in human archival tissues: combined telomere fluorescence in situ hybridization and immunostaining
Meeker A K, et al.
The American Journal of Pathology, 160(4), 1259-1268 (2002)
Protokolle
Detailed ELISA protocols cover indirect and capture ELISA techniques, recommending products for sandwich and indirect ELISA experiments.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I am looking for the expiry date of P3563, lot number SLCP6390 please and thanks. It is not printed on the COA received with the item.
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.