Merck
74613
Sigma-Aldrich
Ammoniumacetat 0.16M – TRIS-hydrochlorid pH 8.5; 0.08M – 2-Propanol 24% (v/v) – Glycerin 20% (v/v) -Lösung
Synonym(e):
Kristallisationslösung 19/Kit-Nr. 75403
Größe auswählen
100 ML
€ 155,00
€ 155,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
€ 155,00
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.26
€ 155,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
pH-Wert
8.5±0.2 ( in neat)
Dichte
1.03 g/mL at 20 °C
Lagertemp.
2-8°C
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
69.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
21 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)