Merck
69659
pLysS-DNA – Novagen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106602
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze, avoid repeated freeze/thaw cycles
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
pLysS und pLysE sind Plasmide mit 4886 bp, die durch Insertion des T7-Lysozym-Gens in die BamH-I-Stelle von pACYC184 (1) hergestellt werden. Diese Plasmide sind keine Klonierungsvektoren; sie werden in lysogenen λDE3-Wirten verwendet, um die basale Expression des T7-Promotors zu unterdrücken, indem sie T7-Lysozym produzieren, einen natürlichen Inhibitor der T7-RNA-Polymerase. Die beiden Plasmide unterscheiden sich nur durch die Ausrichtung des T7-Lysozym-Gens. In pLysS befindet sich die T7-Lysozym-Kodierungssequenz in Antisense-Orientierung zum tet-Promotor, so dass nur eine geringe Menge an T7-Lysozym produziert wird. In pLysE werden große Mengen an T7-Lysozym durch den tet-Promotor produziert. Das Konstrukt enthält außerdem den schwachen T7 φ3.8-Promotor unmittelbar nach dem Lysozym-Gen. Der p15A-Replikationsursprung ist kompatibel mit denjenigen, die in pBR322- und pUC-Plasmiden zu finden sind.
Dieses Produkt fällt unter die Lizenz der Brookhaven National Labs. Kommerzielle Einrichtungen müssen vor dem Kauf eine Lizenz für Forschungszwecke erwerben. Wenden Sie sich bitte an Ihre Lizenzierungsabteilung, um sich zu vergewissern, dass Ihr Unternehmen bereits eine Lizenz für Forschungszwecke besitzt.
Other Notes
1. Studier, F.W. (1991) J. Mol. Biol. 219, 37-44.
Legal Information
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
69659-304055977274479