Wichtige Dokumente
61962
Betain
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonym(e):
(Carboxymethyl)trimethylammonium Inneres Salz, Oxyneurin, Trimethylglycin
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioUltra
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (NT)
Verunreinigungen
insoluble matters, passes filter test
Löslichkeit
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
≤0.05 at 280 nm in methanol at 1 M
≤0.09 at 260 nm in methanol at 1 M
SMILES String
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
InChIKey
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?