Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 59,60 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 239,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C7H16NO2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.66
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
technical grade
Quality Segment
form
powder
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCC(O)=O
InChI
1S/C7H15NO2.ClH/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10;/h4-6H2,1-3H3;1H
InChI key
GNRKTORAJTTYIW-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description technical grade | description 97% | description 60 wt. % in H2O | description 98% |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - | reaction suitability core: ammonium |
| form powder | form - | form liquid | form solid |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 220 °C (dec.) (lit.) | mp 141-143 °C (lit.) | mp - | mp 239-243 °C (dec.) (lit.) |
| grade technical grade | grade - | grade - | grade - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?