Merck
B2629
Betain
From sugar beets, ≥98% (perchloric acid titration), choline metabolite, powder or crystals
Synonym(e):
(Carboxymethyl)trimethylammonium Inneres Salz, Oxyneurin, Trimethylglycin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
50 G
€ 46,60
100 G
€ 60,20
1 KG
€ 175,00
€ 46,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3N+CH2COO-
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
117.15
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
203-490-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3537113
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Betain, ≥98% (perchloric acid titration)
InChI key
KWIUHFFTVRNATP-UHFFFAOYSA-N
InChI
1S/C5H11NO2/c1-6(2,3)4-5(7)8/h4H2,1-3H3
SMILES string
C[N+](C)(C)CC([O-])=O
biological source
sugar beets
assay
≥98% (perchloric acid titration)
form
powder or crystals
mp
310 °C (dec.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
B030061962W422312
assay
≥98% (perchloric acid titration)
assay
-
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥98%
biological source
sugar beets
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder or crystals
form
liquid
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
methanol: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
General description
Betain ist ein quarternäres Ammonium-Zwitterion, das bei Tieren, Pflanzen und Mikroorganismen in großem Maß vorkommt. Es stellt auch eine gute Nahrungsquelle dar, da es in Weizen, Spinat, Schalentieren und Zuckerrüben vorkommt. Betain ist ein Methylderivat der Aminosäure Glycin. Es ist unter verschiedenen Namen bekannt, z. B. Trimethylglycin, Glycinbetain, Lycin und Oxyneurin.[1]
Application
Betain wurde verwendet, um die Wirkung von Antioxidantien auf das Nachwachsen bei der Kryokonservierung zu untersuchen.[2]
Biochem/physiol Actions
Abgesehen davon, dass Betain in der Transmethylierung beteiligt ist, agiert es auch als organischer Osmolyt beim Schutz von Zellen unter Stress. Dies wird insbesondere bei Pflanzen und Mikroorganismen beobachtet.[1] Betain erhöht auch den Spiegel an S-Adenosylmethionin und kann dadurch die Auswirkungen einer Fettleber abschwächen.[3]
Als Endprodukt des oxidativen Metabolismus von Cholin ist Betain ein allgemeiner Methyldonator, insbesondere in einem untergeordneten Stoffwechselweg der Methioninbiosynthese. Es wird eingesetzt, um Homozystinurie, ein Defekt im Hauptstoffwechselweg der Methioninbiosynthese, zu behandeln.[4]
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Antioxidant and anti-stress compounds improve regrowth of cryopreserved Rubus shoot tips
Uchendu EE, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology, 46(4), 386-393 (2010)
Jindong Hao et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 11(6) (2021-07-03)
m6A is one of the most common and abundant modifications of RNA molecules present in eukaryotes. The methyltransferase complex, consisting of methyltransferase-like 3 (METTL3), METTL14, and WTAP, is responsible for the m6A modification of RNA. WTAP was identified as an
L Garcia-Gonzalez et al.
International journal of food microbiology, 129(3), 253-263 (2009-01-23)
High pressure carbon dioxide (HPCD) treatment is currently considered as an attractive non-thermal process for preserving food. Industrial application of this technique requires, among others, systematic (quantitative) data on the inactivation of food relevant pathogenic and spoilage microorganisms, and in-depth
Yuna Choi et al.
Experimental neurobiology, 30(4), 308-317 (2021-09-07)
Experimental autoimmune uveitis (EAU) is an animal model of human autoimmune uveitis that is characterized by the infiltration of autoimmune T cells with concurrent increases in pro-inflammatory cytokines and reactive oxygen species. This study aimed to assess whether betaine regulates
Lei Gao et al.
International journal of molecular sciences, 22(14) (2021-07-25)
The effective cryopreservation of mesenchymal stem cells (MSCs) is indispensable to the operation of basic research and clinical transplantation. The prevalent protocols for MSC cryopreservation utilize dimethyl sulfoxide (DMSO), which is easily permeable and able to protect MSCs from cryo-injuries
Verwandter Inhalt
Product Information Sheet