Fortfahren mit
4381663
iTRAQ® Reagenz - 8PLEX-Multiplex-Kit
Synonym(e):
iTRAQ 8-Plex
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
12161503
storage temp.
−20°C
General description
Die iTRAQ®-Reagenzien (isobaric Tags for Relative and Absolute Quantitation) sind der erste Satz von gemultiplexten, aminspezifischen Stabilisotopreagenzien, die alle Peptide in bis zu acht verschiedenen biologischen Proben markieren können, wodurch die gleichzeitige Identifizierung und Quantifizierung, sowohl relativ als auch absolut, ermöglicht wird, während die wichtigen posttranslationalen Modifikationsinformationen (PTM) erhalten bleiben. Die iTRAQ-Reagenzien 8plex-Kits sind in kostengünstigeren Großpackungen erhältlich.
Enthält die iTRAQ® Reagenzien 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 und 121 sowie ausreichend Material für fünf 8-Plex-Assays. Das Multiplex-Puffer-Kit (Kat.-Nr. 4381664) muss separat bestellt werden.
Die Reagenzien unter Kat-Nr. 4381663 sind gleichwertig mit den Reagenzien der Produktnummer 4390812 von Sciex iChemistry®.
Application
Das iTRAQ® Reagens 8PLEX Multiplex-Kit wird wie folgt verwendet:
  • zum Derivatisieren und Markieren von tryptischen Verdauungsprodukten des Iodacetamid-Sonde(IPM)-markierten HeLa-Proteoms[1]
  • bei der iTRAQ-Markierung (isobaric Tags for Relative and Absolute Quantitation) von Peptiden[2]
  • als isobarische Markierungen für die vergleichende Quantifikation von Proteinen zwischen aufgeschlossenen Proben in der Proteomikanalyse[3]
Features and Benefits
  • gleichzeitige Identifizierung und Quantifizierung von Proteinen aus mehreren Proben
  • erweitert die Abdeckung von Proteinen und Proteom, indem alle Peptide markiert werden, einschließlich jener mit posttranslationalen Modifikationen (PTM)
  • steigert das Vertrauen in die Identifizierung und Quantifizierung durch MS/MS-Spektren, indem je Protein mehrere Peptide markiert werden
  • steigert den Durchsatz und das Vertrauen in die Ergebnisse für Protein-Biomarker-Entdeckungsstudien
  • bietet einen einfachen Arbeitsablauf ohne Probenfraktionierung für Proben mit verringerter Komplexität wie Affinitäts-Pull-Downs
  • bietet die Flexibilität, bis zu acht verschiedene biologische Proben gleichzeitig in einem einzigen Experiment zu multiplexen
  • wird vollständig von der ProteinPilot-Software auf allen SCIEX-Proteomik-LC/MS/MS-Plattformen unterstützt
Analysis Note
Das Protokoll für das iTRAQ-Reagenzien-8-Plex-Kit finden Sie unter diesem Link.
Die Chemistry Quick Reference Card (Chemie-Kurzanleitung) für iTRAQ-Reagenzien finden Sie unter diesem Link.
Legal Information
iChemistry is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
iTraq is a registered trademark of AB Sciex Pte. Ltd.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
437477143816624390731
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
35.6 °F - closed cup
flash_point_c
2.0 °C - closed cup
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)