Fortfahren mit
285D
Hämoglobin-Kit, fötal
Synonym(e):
Modifiziertes Kleihauer-Betke-Verfahren
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 471,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
€ 471,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 200 manual assays
Quality Level
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for the determination of fetal hemaglobin in blood smears)
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Vorgesehen für die Säureelution von adultem Hämoglobin und die semi-quantitative Bestimmung von fötalem Hämoglobin in Blutabstrichen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
285CHT25AHT10316
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hämoglobin-Kit, fötal
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB & Preisangaben
  • Citrate Phosphate Buffer Concentrate 2 x 100
    SDB
  • Acid Hematoxylin Solution 2 x 100
    SDB
  • Eosin B Solution, 0.1% aqueous solution 2 x 100
    SDB
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
285D-1KT04054839149108
Questions
  1. Are slides included in the 285C or 285D Fetal Hemoglobin kits?
    1 answer
    1. The kit has never contained slides. The only kit components in the kit are solutions 2851, 2852, and 2853. The user needs to provide a positive control, such as blood from a newborn or a woman in her third trimester of pregnancy.