Fortfahren mit
MAK115
Hämoglobin-Assay-Kit
sufficient for 250 colorimetric tests
Synonym(e):
Hämoglobin-Quantifizierungskit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 kit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 445,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
12161503
€ 445,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
usage
sufficient for 250 colorimetric tests
species reactivity
rat, human, mouse
packaging
pkg of 1 kit
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
activity assay: suitable
input
plasma
urine
blood
serum
accession no.
P69905, NM_000558.5
detection method
colorimetric
relevant disease(s)
hematological disorder
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... HBA1(3039), HBA2(3040), HBB(3043)
mouse ... HBB(15129)
rat ... HBB(24440)
General description
Hämoglobin (Hb) ist ein eisenhaltiges Metalloprotein, das als wichtigste Methode zum Sauerstofftransport in Wirbeltieren dient. Hämoglobin kommt hauptsächlich in Erythrozyten vor, wo es 97 % des Trockengehalts der Zelle ausmacht. Hämoglobin ist auch in anderen Geweben anzutreffen, wo es als Antioxidans dient. In vielen Krankheiten wie Anämie und Polyzythämie kommt es zu Änderungen der Hämoglobinwerte im Blut.
Application
Das Hämoglobin-Assay-Kit wird zur Messung der Hämoglobinkonzentration verwendet.
Eignet sich zum Nachweis von Hämoglobin in einer Vielzahl von Proben wie Blut, Serum, Plasma und Urin. Dieses Kit kann zur Untersuchung der Auswirkungen verschiedener Verbindungen auf den Stoffwechsel und die Konzentration von Hämoglobin eingesetzt werden.
Biochem/physiol Actions
Dieser Assay basiert auf der optimierten Triton[NP1]/NaOH-Methode, bei der Hämoglobin zu einem kolorimetrischen Produkt umgewandelt und bei 400 nm gemessen wird. Dieses Assay hat bei Verwendung einer 96-Well-Mikrotiterplatte einen linearen Detektionsbereich zwischen 0,9 und 200 mg/dL.
Features and Benefits
Kompatibel mit Handhabungssystemen mit hohem Durchsatz. Kann zur Verwendung mit Küvetten angepasst werden.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MAK316RAB0675H7379
Gene Information
human ... HBA1(3039), HBA2(3040), HBB(3043)
mouse ... HBB(15129)
rat ... HBB(24440)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
human ... HBA1(3039), HBA2(3040), HBB(3043), HBD(3045), HBE1(3046), HBG1(3047), HBG2(3048), HBQ1(3049), HBZ(3050)
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
ELISA: suitable
technique(s)
enzyme immunoassay: suitable
usage
sufficient for 250 colorimetric tests
usage
-
usage
-
usage
-
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
-
detection method
-
input
plasma
urine
blood
serum
input
-
input
-
input
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. I am doing erythroblast differentiation experiment, so that i am looking for hemoglobin content assay kit. I wonder this kit can be used for cell sample?
    1 answer
    1. This kit is compatible with cell samples, and the supplied reagent component can be used to lyse the cells. The following protocol outlines sample preparation techniques for measuring intracellular heme:
      1. Pellet and wash the cells.
      2. Homogenize the cells with the reagent containing NaOH and detergent, which will effectively lyse the cells.
      3. Incubate for 5 minutes to allow color development, then centrifuge to pellet any debris.
      4. Transfer the supernatant to a titer plate or cuvette and measure the absorbance at 400 nm.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is the concentration of the calibrator that comes with the kit? Can this assay be used with cuvettes and if so is there a protocol for reagent volumes and concentrations?
    1 answer
    1. The calibrator, when diluted for use, has a concentration of 100 mg/dL (100 mg / 100 ml). The kit's Technical Bulletin includes instructions for using the kit with cuvettes as well as with a 96-well plate.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/242/081/mak115bul.pdf
      Helpful?
  4. Is this a hemolysis kit? Certain capmounds are used to detect compatibility with human blood; is this used to detect the amount of free hemoglobin? Can this be used to find whether our compound has cytotoxicity towards RBC?
    1 answer
    1. The assay kit can be used to detect free Hemoglobin. It is not suitable for use in the detection of substances that are cytotoxic to red blood cells.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. Is there stability information available for the Reagent (MAK115A) and Calibrator (MAK115B) included in the hemoglobin assay kit, especially after they are opened?
    1 answer
    1. The recommended storage for both components is at 2-8 degrees Celsius when not in use. Cycling the components between refrigerated and room temperature may decrease shelf life, but there is no predicted rate of degradation. For prolonged shelf life with frequent use, aliquoting the reagents into smaller tubes for individual use is advised.
      Helpful?
  7. What specific items are included in this kit? Is there a standardized hemoglobin assay?
    1 answer
    1. There is a hemoglobin calibrator included with the kit, and the concentration of the sample is determined relative to the known concentration of the calibrator.