Merck
27645
Sigma-Aldrich
Demecolcin
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Synonym(e):
N-Deacetyl-N-methyl-colchicin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.43
Beilstein:
2822892
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
Biologische Quelle
synthetic
Agentur
USP reference standard
Assay
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Form
powder or crystals
mp (Schmelzpunkt)
184 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChIKey
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Bei der Karyotypisierung und in der Zellzyklusforschung ist es oft wünschenswert, die Ausbeute an mitotischen Zellen in einer bestimmten Phase des Zellzyklus zu erhöhen. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten; am beliebtesten ist die Verwendung eines Zellzyklus-Synchronisierungsmittels wie etwa Demecolcin. Demecolcin arretiert Zellen in der Metaphase und hat dabei keine merklichen Auswirkungen auf die biochemischen Ereignisse in mitotischen Zellen oder in Zellen, die in der G1- und der S-Phase synchronisiert wurden. Weiße Blutkörperchen werden häufig mit Demecolcin behandelt, um sie in der Metaphase anzuhalten.
Sonstige Hinweise
Binds tubulin hence interfering with microtubule-dependent cell function
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K Ray et al.
European journal of biochemistry, 142(3), 577-581 (1984-08-01)
Colcemid binds tubulin rapidly and reversibly in contrast to colchicine which binds tubulin relatively slowly and essentially irreversibly. At 37 degrees C the association rate constant for colcemid binding is 1.88 X 10(6) M-1 h-1, about 10 times higher than
Mathew J Thayer
BioEssays : news and reviews in molecular, cellular and developmental biology, 34(9), 760-770 (2012-06-19)
Recent studies indicate that mammalian chromosomes contain discrete cis-acting loci that control replication timing, mitotic condensation, and stability of entire chromosomes. Disruption of the large non-coding RNA gene ASAR6 results in late replication, an under-condensed appearance during mitosis, and structural
Daniela Moralli et al.
Stem cell reviews, 7(2), 471-477 (2010-12-29)
Prolonged in vitro culture of human embryonic stem (hES) cells can result in chromosomal abnormalities believed to confer a selective advantage. This potential occurrence has crucial implications for the appropriate use of hES cells for research and therapeutic purposes. In
Y S Akshey et al.
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 46(4), 699-704 (2010-12-08)
The present investigation was carried out to find an efficient chemically assisted procedure for enucleation of goat oocytes related to handmade cloning (HMC) technique. After 22-h in vitro maturation, oocytes were incubated with 0.5 μg/ml demecolcine for 2 h. Cumulus
Yong Cheng et al.
Biology of reproduction, 80(3), 464-472 (2008-12-17)
New techniques to boost male and female fertility are being pioneered at a rapid pace in fertility clinics to increase the efficiency of assisted reproduction methods in couples in which natural conception has not been achieved. This study investigates the