Fortfahren mit
D7385
Demecolcin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
N-Deacetyl-N-methyl-colchicin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 262,00
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 424,00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.400,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H25NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
371.43
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
207-514-6
Beilstein/REAXYS Number:
2822892
MDL number:
€ 262,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
mp
184 °C
solubility
chloroform: 10 mg/mL, ethanol: soluble
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN[C@H]1CCc2cc(OC)c(OC)c(OC)c2C3=CC=C(OC)C(=O)C=C13
InChI
1S/C21H25NO5/c1-22-15-8-6-12-10-18(25-3)20(26-4)21(27-5)19(12)13-7-9-17(24-2)16(23)11-14(13)15/h7,9-11,15,22H,6,8H2,1-5H3/t15-/m0/s1
InChI key
NNJPGOLRFBJNIW-HNNXBMFYSA-N
Application
Demecolcin wird als Depolymerisierungsmittel von Mikrotubuli verwendet. Darüber hinaus wird es zur Hemmung der mitotischen Teilung eingesetzt.
Biochem/physiol Actions
Bei der Karyotypisierung und in der Zellzyklusforschung ist es oft wünschenswert, die Ausbeute an mitotischen Zellen in einer bestimmten Phase des Zellzyklus zu erhöhen. Hierzu gibt es mehrere Möglichkeiten; am beliebtesten ist die Verwendung eines Zellzyklus-Synchronisierungsmittels wie etwa Demecolcin. Demecolcin arretiert Zellen in der Metaphase und hat dabei keine merklichen Auswirkungen auf die biochemischen Ereignisse in mitotischen Zellen oder in Zellen, die in der G1- und der S-Phase synchronisiert wurden. Weiße Blutkörperchen werden häufig mit Demecolcin behandelt, um sie in der Metaphase anzuhalten.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M9440K1385A6251
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform: 10 mg/mL, ethanol: soluble
solubility
DMSO: soluble 18 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 1 mg/mL, H2O: soluble
solubility
-
mp
184 °C
mp
-
mp
-
mp
204-206 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Demecolcin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)