Fortfahren mit
G7384
Gallussäure
97.5-102.5% (titration)
Synonym(e):
3,4,5-Trihydroxybenzoesäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 98,80
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 237,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 560,00
€ 420,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO)3C6H2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.12
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-749-9
Beilstein/REAXYS Number:
2050274
MDL number:
€ 98,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant fruit
Quality Segment
assay
97.5-102.5% (titration)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to beige
mp
251 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
suitability
suitable for UV spectrophotometry and general use, suitable for absorption spectrum analysis
application(s)
agriculture
metabolomics
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
SMILES string
OC(=O)c1cc(O)c(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O5/c8-4-1-3(7(11)12)2-5(9)6(4)10/h1-2,8-10H,(H,11,12)
InChI key
LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N
General description
Gallussäure bzw. 3,4,5-Trihydroxybenzoesäure ist eine natürliche polyhydroxyphenolische Verbindung, die in vielen Früchten und Pflanzen vorkommt, zum Beispiel in Weintrauben, Tee und Eichenrinde, entweder als freie Säure oder verestert in Form von Gallotanninen und Ellagitanninen. Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass dieser aus Pflanzen gewonnene Metabolit ein Adstringens, ein Cyclooxygenase-2 (COX-2)- und ein Histon-Acetyltransferase-Inhibitor sowie ein Apoptose-Induktor mit verschiedenen biologischen Aktivitäten ist. Diese Aktivitäten umfassen antioxidative, antimykotische, gastroprotektive, neuroprotektive, kardioprotektive, antimikrobielle, entzündungshemmende, tumorhemmende, Tyrosinase-hemmende und krebshemmende Wirkungen.
Application
Gallussäure ist ein natürliches Produkt aus pflanzlicher Quelle und findet Anwendung in Wirkstoffscreening-Bibliotheken, in der Metabolomik und in der phytochemischen und biochemischen Forschung.
Gallussäure wird wie folgt verwendet:
  • als Standard für die Quantifizierung von extrahierbaren Phenolen durch externe Kalibrierung
  • als Standard zum Bestimmen des Gesamttanningehalts von Eichenwurzelpulver mittels Folin-Ciocalteu-Verfahren
  • als Phenolsäure zum Untersuchen ihrer antiviralen, antibakteriellen, zytotoxischen und antimykotischen Wirkung in vitro
Biochem/physiol Actions
Gallussäure ist eine wasserlösliche Phenolsäure, die in Trauben und in den Blättern vieler Pflanzen vorkommt. Gallussäureester, wie Tannine, Catechin-gallate und aliphatische Gallate sind in vitro starke Antioxidantien. Aber auch Gallussäure selbst scheint in vitro antioxidative, antikanzeroge und anti-angiogene Aktivität zu haben.
Features and Benefits
  • Hochwertige Verbindung, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen,
  • Kompatibel mit HPLC- und Massenspektrometrie-Techniken
Other Notes
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHL8919891215PHR2318
Gallussäure phyproof® Reference Substance
PHL89198
Gallussäure
description
97.5-102.5% (titration)
description
phyproof® Reference Substance
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
biological source
plant fruit
biological source
-
biological source
-
biological source
-
form
powder
form
-
form
-
form
solid
assay
97.5-102.5% (titration)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
-
application(s)
agriculture
metabolomics
microbiology
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
pharmaceutical small molecule
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Gallussäure
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Questo prodotto va bene per fare la curva di taratura per la determinazione dei polifenoli totali nei vini con la metodica UV- DO 280?
    1 answer
    1. Yes, this product is well suited as a reference standard for preparing calibration curves used to determine total polyphenols and tannins in wine by the UV-DO 280 method. For additional details, refer to this application note:
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/protocol/analytical-chemistry/filtration/hplc-analysis-of-polyphenols-in-nero-d-avola-red-wine
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf