Merck
1041
4-Nitrophenol -Lösung
Synonym(e):
p-Nitrophenol -Lösung
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H5NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51000000
IVD
for in vitro diagnostic use
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
InChIKey
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
10 μmol/mL (10 mmol/L). For use in calibration of Bessey-Lowry-Brock acid
and alkaline phosphatase methods.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)