Fortfahren mit
487663
p-Nitrophenylphosphat
This p-Nitrophenyl Phosphate is validated for use in ELISA.
Synonym(e):
Phosphatester, p-Nitrophenylester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 188,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
41116158
Form:
liquid
€ 188,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
does not contain
preservative
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
clearslightly yellow tint
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
p-Nitrophenylphosphat ist das gebräuchlichste Substrat für ELISA-Tests auf Basis alkalischer Phosphatase. Durch Hydrolyse des Phosphatesters wird p-Nitrophenol freigesetzt, ein lösliches, gelbes Chromogen, das spektrophotometrisch bei 405 nm gemessen werden kann (ε; = 1,83 x 104 M-1cm-1). Da die Reaktion linear verläuft, können kinetische Tests durchgeführt werden. Endpunkt-Bestimmungen können ebenfalls durchgeführt werden, indem die Reaktion mit einer starken Base gestoppt und die Absorbanz bei 405 nm gemessen wird. Dieses p-NPP-Präparat ist ein stabiles, praktisches, flüssiges Konzentrat in einem proprietären Lösungsmittel.
p-Nitrophenylphosphat, als 50-faches Konzentrat (0,19 mol/l) geliefert. Zur Verwendung mit p-NPP-Substratpuffer, Katalog-Nr. 487664.
Dieses p-Nitrophenylphosphat ist für die Verwendung in ELISA validiert.
Hervorragendes Substrat für ELISA-Tests auf Basis alkalischer Phosphatase. Erzeugt ein gelbes, lösliches Endprodukt, das bei 405 nm bis 410 nm interpretiert werden kann. Es können sowohl kinetische als auch Endpunkt-Bestimmungen durchgeführt werden. Wird als gebrauchsfertiges Produkt geliefert. Ein gebrauchsfertiges Verdünnungsmittel ist separat erhältlich (Katalog-Nr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-487664&;#124;[/islink]">;487664<;/A>;).
Application
ELISA
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Substrat für ELISA-Tests auf Basis alkalischer Phosphatase
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Physical form
Wird als 50-faches Konzentrat geliefert.
Preparation Note
Verwerfen, wenn die Lösung hellgelb oder trüb wird.
Other Notes
Überprüfung der Funktionalität des Endprodukts im ELISA.
Empfohlenes Verfahren für die Verwendung von p-NPP in ELISAs auf Basis alkalischer Phosphatase:
1. 1-fache p-NPP-Substratlösung vorbereiten: Zu 39 Teilen dH2O 1 Teil 50-faches p-NPP-Konzentrat und 10 Teile p-NPP-Substratpuffer (Katalog-Nr. 487664) hinzugeben. Gut mischen und vor Licht geschützt aufbewahren. Dieses verdünnte Reagenz ist nach der Zubereitung bis zu 10 Stunden verwendbar.
Hinweis: Das Produkt mit der Katalog-Nr. 487664 ist ein Puffer auf Basis von AMP (2-Amino-2-methyl-1-propanol). Andere Puffer, z. B. auf Basis von Diethanolamin (DEA) und 2-Amino-2-methyl-1,3-propandiol (AMPD), können ebenfalls verwendet werden.
2. Alle erforderlichen Inkubationen mit Antikörpern und mit Sonden, die mit alkalischer Phosphatase markiert sind, durchführen.
3. Die Platten-Wells mindestens 4-mal mit TRIS-gepufferter Kochsalzlösung (TBS), die 0,1 % Tween®-20 Detergens enthält, waschen. KEINE PHOSPHATPUFFER VERWENDEN; anorganisches Phosphat ist ein potenter Inhibitor der alkalischen Phosphatase.
4. Nach dem letzten Waschvorgang schütteln und alle Pufferreste in den Wells abtupfen.
5. In jedes Well 100 µ;l 1-fache p-NPP-Substratlösung (hergestellt in Schritt 2) geben und 15–60 Minuten lang inkubieren. (Wenn eine kinetische Studie gewünscht wird, können Messungen bei 405 nm in Zwischenintervallen durchgeführt werden.)
[Hinweis: Die optimale Inkubationszeit hängt von der Menge des vorhandenen Enzyms ab. Wenn sich die Farbe zu schnell entwickelt, kann eine Verdünnung der Sonde, des Antikörpers oder des mit alkalischer Phosphatase markierten Reagenzes erforderlich sein.]
6. Die Reaktion durch Zugabe von 100 µ;l 1 N NaOH stoppen.
7. Die Absorbanz bei 405 nm ablesen.
Hinweis: Schwankungen bezüglich Zeit, Reagenzvolumen und Temperatur erfordern möglicherweise eine weitere Standardisierung durch den Anwender.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4876487655487666
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
crystalline solid
form
solid
form
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
does not contain
preservative
does not contain
-
does not contain
-
does not contain
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under p-Nitrophenylphosphat
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c