Wichtige Dokumente
O4504
2-Octanol
97%
Synonym(e):
sec-Caprylalkohol, Caprylalkohol, Ethyl-N-amylcarbinol, Ethylpentylcarbinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Expl.-Gr.
0.34-6.3 %
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-181 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-38 °C
Dichte
0.819 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCC(C)O
InChI
1S/C8H18O/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
SJWFXCIHNDVPSH-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?