Fortfahren mit
95446
1-Octanol
analytical standard
Synonym(e):
Alkohol C-8, Caprylalkohol, Oktylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 50,60
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 198,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)7OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.23
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-917-6
Beilstein/REAXYS Number:
1697461
MDL number:
€ 50,60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
0.14 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.7% (GC)
autoignition temp.
523 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.429
bp
196 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
density
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCO
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
General description
1-Octanol ist ein gesättigter Fettalkohol mit potenzieller Anwendung als Biokraftstoff aufgrund seiner Diesel-ähnlichen Eigenschaften.
1-Octanol kann in Kombination mit Methanol als mobile Phase eingesetzt werden, um durch Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (RP-HPLC) einen Lipophilieindex für eine Reihe komplexer Moleküle zu erhalten.
Dieser Stoff steht auf der Positivliste der EU-Verordnung 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Alle verfügbaren Referenzmaterialien für die in 10/2011 aufgeführten Substanzen finden Sie hier
Application
1-Octanol kann als Extraktionslösungsmittel bei der Bestimmung von Ochratoxin A und Neonicotinoid-Insektizidresten, Weinproben, Honigproben und Teeproben mittels chromatografischen Verfahren eingesetzt werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Biochem/physiol Actions
Blockiert Ca2+-Kanäle vom T-Typ
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
112615297887293245
1-Octanol analytical standard
Supelco
95446
1-Octanol
description
analytical standard
description
ReagentPlus®, 99%
description
anhydrous, ≥99%
description
suitable for HPLC, ≥99%
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
anhydrous
grade
HPLC grade
assay
≥99.7% (GC)
assay
99%
assay
≥99%
assay
≥99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Octanol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
187.7 °F
flash_point_c
86.5 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)