Wichtige Dokumente
218405
3-Octanol
99%
Synonym(e):
Ethyl-pentylcarbinol
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
~4.5 (vs air)
Dampfdruck
~1 mmHg ( 20 °C)
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
174-176 °C (lit.)
Dichte
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
CCCCCC(O)CC
InChI
1S/C8H18O/c1-3-5-6-7-8(9)4-2/h8-9H,3-7H2,1-2H3
InChIKey
NMRPBPVERJPACX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
154.4 °F
Flammpunkt (°C)
68 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?