Fortfahren mit
08421
Benzylalkohol
analytical standard
Synonym(e):
Benzolmethanol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 83,10
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 293,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023110
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
202-859-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
878307
€ 83,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
13.3 mmHg ( 100 °C), 3.75 mmHg ( 77 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
817 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.539 (lit.), n20/D 1.541
bp
203-205 °C (lit.)
mp
−16-−13 °C (lit.)
density
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
food and beverages
format
neat
SMILES string
OCc1ccccc1
InChI
1S/C7H8O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2
InChI key
WVDDGKGOMKODPV-UHFFFAOYSA-N
General description
Benzylalkohol gehört der Gruppe der aromatischen Alkoholverbindungen, die häufig in Kosmetika verwendet werden. Es wird auch als Lösungsmittel und viskositätserniedrigendes Mittel eingesetzt.
Dieser Stoff steht auf der Positivliste der EU-Verordnung 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen. Alle verfügbaren Referenzmaterialien für die in 10/2011 aufgeführten Substanzen finden Sie hier
Application
Benzylalkohol kann als analytischer Standard für folgende Bestimmungen von Benzylalkohol verwendet werden:
  • in Weinproben mittels Dichlormethan-Mikroextraktion, gefolgt von Gaschromatographie-Flammenionisationsdetektion (GC-FID).
  • in nicht ummantelten und ummantelten Tabaken mittels simultaner Destillation-Extraktion (SDE), gefolgt von Kapillar-GC oder GC-MS (Gaschromatographie-Massenspektroskopie)
  • in Milchprodukten mittels Festphasen-Mikroextraktion (SPME), gefolgt von GC-MS.[1]
  • in parfümierten Produkten mittels Umkehrphasen-HPLC (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie) in Kombination mit einem Diodenarraydetektor (DAD).
Other Notes
Diese Verbindung kommt häufig in Pflanzen der folgenden Gattung vor: Ginkgo
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
W21371313160Y0000167
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
environmental
food and beverages
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥98%
assay
≥99.0% (GC)
assay
-
format
neat
format
-
format
-
format
neat
bp
203-205 °C (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
bp
203-205 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzylalkohol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
flash_point_f
213.8 °F - DIN 51758
flash_point_c
101 °C - DIN 51758
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analysis of free and bound volatiles by gas chromatography and gas chromatography-mass spectrometry in uncased and cased tobaccos
Cai J, et al.
Journal of Chromatography A, 947(2), 267-275 (2002)
Solid-phase microextraction and gas chromatography mass spectrometry analysis of dairy product volatiles for the determination of shelf-life
Condurso C et al.
International dairy journal, 18(8), 819-825 (2008)
Fast analysis of important wine volatile compounds: Development and validation of a new method based on gas chromatographic-flame ionisation detection analysis of dichloromethane microextracts
Ortega C, et al.
Journal of Chromatography A, 923(1-2), 205-214 (2001)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
W268305-SAMPLE04061837607493
W268305-1KG04061837607462
W268305-25KG04061837607479
100223619004027269206512
18344-1ML-F04061838756213
18344-5ML-F04061838756220
106059602504022536072579
444252-1MG04055977186529
W268313-SAMPLE-K04061837877148
W268313-1KG-K04061837877131
W268313-100G-K04061837877124
PHR2475-100MG04061842552238
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf