Wichtige Dokumente
349887
Wasserstoffperoxid -Lösung
contains inhibitor, 35 wt. % in H2O
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
23.3 mmHg ( 30 °C)
Qualitätsniveau
Assay
33-37% (by potassium permanganate, titration)
Form
liquid
Enthält
inhibitor
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
35 wt. % in H2O
Brechungsindex
n20/D 1.357
bp
126 °C
mp (Schmelzpunkt)
−40 °C
Dichte
1.13 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
InChIKey
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?