Merck
319929
Sigma-Aldrich
1,2-Dichlorethan
1,2-Dichloroethane
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
ACS reagent, ≥99.0%
Synonym(e):
Ethylenchlorid, Ethylendichlorid
About This Item
Lineare Formel:
ClCH2CH2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
98.96
Beilstein:
605264
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
eCl@ss:
39050106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
83 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.4 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
87 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
775 °F
Expl.-Gr.
15.6 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.03% water
Abdampfrückstand
≤0.002%
Farbe
APHA: ≤10
clear
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−35 °C (lit.)
Dichte
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChIKey
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
1,2-Dichlorethan (Ethylendichlorid, DCE) ist ein Lösungsmittel. Es ist eins der durch den Abbau von Vinylchlorid freigesetzten Nebenprodukte in der verarbeitenden Industrie (EDC-Teer). Seine mutagene Wirkung wurde auf Salmonella typhimurium TA 1535 getestet.[1] Sein katalytischer Abbau durch Titan/Siliziumdioxid (Säurekatalysatoren) wurde untersucht.[2]
Anwendung
1,2-Dichlorethan (Ethylendichlorid, DCE) kann in folgenden Untersuchungen eingesetzt werden:
  • Als Elektronenakzeptor im Kulturmedium von Dehalococcoides ethenogenes 195.[3]
  • Als Modellverbindung für chlorierte organische Stoffe in verschiedenen Studien.[3]
  • Chemische Dotierung bei der Herstellung Cl-dotierter, mehrlagiger WS2- oder MoS2-Feldeffekttransistoren (FETs) mit Rückkontakt.[4]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
13 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Lingming Yang et al.
Nano letters, 14(11), 6275-6280 (2014-10-14)
Low-resistivity metal-semiconductor (M-S) contact is one of the urgent challenges in the research of 2D transition metal dichalcogenides (TMDs). Here, we report a chloride molecular doping technique which greatly reduces the contact resistance (Rc) in the few-layer WS2 and MoS2.
Decomposition of 1, 2-dichloroethane on titanium dioxide/silica.
Imamura S, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 28(10), 1449-1452 (1989)
U Rannug et al.
Chemico-biological interactions, 20(1), 1-16 (1978-01-01)
One of the main components in the waste products from vinyl chloride industries (EDC-tar), is ethylene dichloride (1,2-dichloroethane). This compound has been tested for mutagenicity on Salmonella typhimurium TA 1535. It is concluded that 1,2-dichloroethane gives a weak direct mutagenic
X Maymó-Gatell et al.
Applied and environmental microbiology, 65(7), 3108-3113 (1999-07-02)
"Dehalococcoides ethenogenes" 195 can reductively dechlorinate tetrachloroethene (PCE) completely to ethene (ETH). When PCE-grown strain 195 was transferred (2% [vol/vol] inoculum) into growth medium amended with trichloroethene (TCE), cis-dichloroethene (DCE), 1,1-DCE, or 1,2-dichloroethane (DCA) as an electron acceptor, these chlorinated
Tatiana Wolfe et al.
Nanomedicine : nanotechnology, biology, and medicine, 11(5), 1277-1283 (2015-02-06)
We report potent radiosensitization of prostate cancers in vitro and in vivo using goserelin-conjugated gold nanorods. Progressive receptor-mediated internalization of conjugated nanorods over time increases the radiation interaction cross-section of cells and contributes to the effects observed in vitro. The
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Panum institute Copenhagen university
    • Reviews 2
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Laboratory manager
    we need this product very much and happy for good service we get to receive this product.