Fortfahren mit
396540
1,2-Dichlorethan-d4
99 atom % D
Synonym(e):
Ethylen-d4-dichlorid
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 680,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClCD2CD2Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.98
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12142201
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
liquid
€ 680,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
99 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
liquid
technique(s)
NMR: suitable
refractive index
n20/D 1.443 (lit.)
bp
83 °C (lit.)
mp
−35 °C (lit.)
density
1.307 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
mass shift
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(Cl)C([2H])([2H])Cl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-LNLMKGTHSA-N
General description
1,2-Dichloroethane-d4 is 1,2-dichloroethane with all the hydrogen atoms replaced by deuterium. Its synthesis and structure elucidation by neutron diffraction measurements has been reported.
Application
1,2-Dichloroethane-d4 may be used:
  • As a NMR solvent.
  • As a surrogate standard during the analysis of volatile organic compounds (VOC) in water by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
  • As a chain termination reagent in the synthesis of poly(ethylene-d4 oxide).
Other Notes
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichlorethan-d4
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
flash_point_f
60.8 °F - closed cup - Based on data from similar materials
flash_point_c
16.0 °C - closed cup - Based on data from similar materials
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
17060-07-0
CAS No.
17060-07-0
CAS No.
17060-07-0
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)