Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 144,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1601180
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
pkg of 3x1.2 mL
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
InChI key
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description certified reference material, pharmaceutical secondary standard | description anhydrous, ZerO2®, 99.8% | description anhydrous, 99.8% |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format - | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade ZerO2® | grade anhydrous |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| packaging pkg of 3x1.2 mL | packaging - | packaging - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1,2-Dichlorethan
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
55.4 °F
Flammpunkt (°C)
13 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
107-06-2
107-06-2
107-06-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?