Merck
270555
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylacetamid
suitable for HPLC, ≥99.9%
About This Item
Lineare Formel:
CH3CON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
87.12
Beilstein:
1737614
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12190000
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
bp:
164.5-166 °C (lit.)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
HPLC grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Assay
≥99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
914 °F
Expl.-Gr.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.030% water
Abdampfrückstand
<0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.437 (lit.)
pH-Wert
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−20 °C (lit.)
Dichte
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 270 nm Amax: 1.00
λ: 280 nm Amax: 0.30
λ: 290 nm Amax: 0.15
λ: 310 nm Amax: 0.05
λ: 320 nm Amax: 0.03
λ: 360-400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChIKey
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Ternary Phase-Field Simulation of Poly(vinylidene fluoride) Microporous Membrane Structures Prepared by Nonsolvent-Induced Phase Separation with Different Additives and Solvent Treatments: Diese Studie beleuchtet die Verwendung von N,N-Dimethylacetamid (DMAC) bei der Herstellung moderner Poly(vinylidenfluorid)-Membranen und verdeutlicht seine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Polymerverarbeitung und der Membranstrukturen in der Materialwissenschaft (Zhang et al., 2024).
  • Improved Protein Removal Performance of PES Hollow-Fiber Ultrafiltration Membrane with Sponge-like Structure: Forschungsergebnisse zeigen die Wirksamkeit von DMAC bei der Produktion von Hochleistungs-Ultrafiltrationsmembranen und unterstreichen ihre Bedeutung für biomedizinische Anwendungen und Abwasseraufbereitung (Zhao et al., 2024).
  • Poly(vinylidene fluoride) Aerogels with alpha, beta, and gamma; Crystalline Forms: Correlating Physicochemical Properties with Polymorphic Structures: Dieser Artikel zeigt die Vielseitigkeit von DMAC als Lösungsmittel bei der Synthese von Poly(vinylidenfluorid)-Aerogelen auf und verbindet deren Verwendung mit signifikanten Fortschritten beim Verständnis der Kristallinität und der Eigenschaften von Polymeren (Suresh et al., 2024).
  • Cellulose Esters: Synthesis for Further Formation of Films with Magnetite Nanoparticles Incorporated: Die Studie nutzt DMAC für die Synthese moderner Celluloseester-Filme mit integrierten Magnetit-Nanopartikeln und veranschaulicht damit sein Potenzial bei der Entwicklung multifunktionaler Materialien für verschiedene industrielle Anwendungen (Furlan Sandrini et al., 2024).
Verpackung
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Empfohlene Produkte
Entdecken Sie LiChropur Reagenzien – ideal für die HPLC- oder LC-MS-Analyse
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
147.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
64 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Tosh et al.
Carbohydrate research, 327(3), 345-352 (2000-08-17)
Commercial rayon grade cellulose was dissolved in the lithium chloride-N,N-dimethylacetamide (LiCl-DMAc) solvent system and esterified with acetic anhydride using p-toluenesulfonyl chloride (p-TsCl) and pyridine as catalysts. The reaction temperature was varied from 28 to 70 degrees C and the time
Solution studies of cellulose in lithium chloride and N,N-dimethylacetamide.
McCormick CL, et al.
Macromolecules, 18(12), 2394-2401 (1985)
Solutions of cellulose in N, N-dimethylacetamide/lithium chloride studied by light scattering methods.
Roder T, et al.
Polymer, 42(16), 6765-6773 (2001)
Fen Ran et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3370-3381 (2011-06-11)
An amphiphilic triblock co-polymer of poly(vinyl pyrrolidone)-b-poly(methyl methacrylate)-b-poly(vinyl pyrrolidone) (PVP-b-PMMA-b-PVP) was synthesized via reversible addition-fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization. The block co-polymer can be directly blended with polyethersulfone (PES) using dimethylacetamide (DMAC) as the solvent to prepare flat sheet and
André H Gröschel et al.
Nature communications, 3, 710-710 (2012-03-20)
Hierarchical self-assembly offers elegant and energy-efficient bottom-up strategies for the structuring of complex materials. For block copolymers, the last decade witnessed great progress in diversifying the structural complexity of solution-based assemblies into multicompartment micelles. However, a general understanding of what
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf