Merck
5.89596
Methanol
≥99.8%, anhydrous
Synonym(e):
Methylalkohol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
UNSPSC Code:
12191601
NACRES:
NA.22
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
99.8%
Grade:
anhydrous
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Methanol, anhydrous, 99.8%
grade
anhydrous
Quality Segment
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
assay
99.8%
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
target_organs
Eyes,Central nervous system
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
589596200004065267634609
589596100004065267633596
589596010004065267635637
589596025004065267633589