The package size for this item is 100mg. This product is supplier by the European Pharmacopoeia. For additional information see the link below:
https://crs.edqm.eu/db/4DCGI/View=Y0000662
Y0000662
Ribonucleinsäure
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
The pack size of Y0000662 Ribonucleic acid