Merck
W440201
Sigma-Aldrich
3-Octyl butyrate
natural (US), ≥98%
Synonym(e):
Octan-3-yl butanoate
Größe auswählen
W440201-SAMPLE-K
€ 49,00
100 G
€ 98,30
1 KG
€ 471,00
€ 49,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
W440201-SAMPLE-K
€ 49,00
100 G
€ 98,30
1 KG
€ 471,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H24O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
200.32
FEMA-Nummer:
4402
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
Organoleptisch:
green; musty; citrus; fruity
Qualität:
Kosher
natural (US)
Agentur:
meets purity specifications of JECFA
Nahrungsmittelallergen:
no known allergens
€ 49,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
Kosher
natural (US)
Qualitätsniveau
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
FDA 21 CFR 117
Assay
≥98%
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
green; musty; citrus; fruity
SMILES String
O(C(CCCCC)CC)C(=O)CCC
InChI
1S/C12H24O2/c1-4-7-8-10-11(6-3)14-12(13)9-5-2/h11H,4-10H2,1-3H3
InChIKey
USSKZVIXWTWCGK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)