Fortfahren mit
SML2148
Sulfo-N-Succinimidyl-Oleat Natrium
≥95% (HPLC), fatty acid translocase inhibitor, powder
Synonym(e):
(Z)-1-(oleoyloxy)-2,5-dioxopyrrolidin-3-sulfonsäure, Natriumsalz, (Z)-2,5-Dioxo-1-[(1-oxo-9-octadecenyl)oxy]-3-pyrrolidinsulfonsäure, Natriumsalz, 2,5-Dioxo-1-[[(9Z)-1-oxo-9-octadecenyl]oxy]-3-pyrrolidinsulfonsäure, Natriumsalz, SSO-Natriumsalz, Sulfosuccinimidyl-Oleat-Natrium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 109,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 440,00
€ 374,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H36NO7S· Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
481.58
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
801-756-1
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
€ 109,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Sulfo-N-Succinimidyl-Oleat Natrium, ≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC(ON1C(C(CC1=O)S([O-])(=O)=O)=O)=O.[Na+]
InChI
1S/C22H37NO7S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-21(25)30-23-20(24)18-19(22(23)26)31(27,28)29;/h9-10,19H,2-8,11-18H2,1H3,(H,27,28,29);
InChI key
IENDXPSKPJDQKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Sulfo-N-succinimidyloleatnatrium wird als CD36-Blocker (Cluster of differentiation 36) in Raw264.7-Zellen und aus Knochenmark gewonnenen Makrophagen eingesetzt.[1] Es wird auch als irreversibler Inhibitor von CD36 in akuter myeloischer Leukämie (AML) eingesetzt, um die durch CD36 induzierte Apoptose zu überwachen.[2]
Biochem/physiol Actions
Ermöglicht die kovalente Modifizierung der Fettsäurentranslokase (CD36/FAT) Lys164 sowie die irreversible Hemmung der CD36-abhängigen FA-Aufnahme in vitro und in vivo.
Sulfo-N-Succinimidyl-oleat (SSO; Sulfosuccinimidyl-Oleat) hemmt die Fettsäurentranslokase (CD36/FAT)-vermittelte Signalgebung sowie die Aufnahme langkettiger Fettsäuren (LCFA) und oxidierter Low Density Lipoproteine (oxLDL) auf irreversible Weise durch die kovalente Modifizierung von CD36 Lys164 innerhalb seiner FA- und oxLDL-Bindungsdomäne. SSO wird in vivo in Kulturen (5–500 μM) und Tieren (40 mg/kg i.p.) eingesetzt, um CD36-vermittelte Zell- und physiologische Funktionen zu untersuchen.
SSO hemmt die Respirationskette in den Mitochondrien. SSO interagiert gezielt mit dem Lysin 164-Rest der Fettsäurenbindungsstelle, die im CD36 (Differenzierungscluster 36), einem Scavenger-Rezeptor, beobachtet wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
O7501O388026125
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥95% (capillary GC)
assay
≥82% (fatty acids)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. After I resuspend this product ( SML2148)in DMSO, how should I store the solution? Aliquot and store at -20C?
    1 answer
    1. Unfortunately, the stability of this product once resuspended has not been determined.