Wichtige Dokumente
T6062
Trifluoperazin -hydrochlorid
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Trifluoperazin -dihydrochlorid, 10-[3-(4-Methyl-1-piperazinyl)-propyl]-2-trifluormethyl-phenothiazin -dihydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Qualitätsniveau
Assay
98-101% dry basis
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
243 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
water: 50 g/L, clear
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl[H].Cl[H].CN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(cc24)C(F)(F)F)CC1
InChI
1S/C21H24F3N3S.2ClH/c1-25-11-13-26(14-12-25)9-4-10-27-17-5-2-3-6-19(17)28-20-8-7-16(15-18(20)27)21(22,23)24;;/h2-3,5-8,15H,4,9-14H2,1H3;2*1H
InChIKey
BXDAOUXDMHXPDI-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815) , HTR2A(3356) , HTR2C(3358)
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Eyes
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?