Merck
PHR1203
Supelco
Benzaldehyd
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Bittermandel
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
106.12
Beilstein:
471223
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1050905
Dampfdichte
3.7 (vs air)
Dampfdruck
4 mmHg ( 45 °C)
API-Familie
benzaldehyde
Selbstzündungstemp.
374 °F
Expl.-Gr.
1.4 %, 20 °F
Lagerbedingungen
protect from light
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.545 (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−26 °C (lit.)
Dichte
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChIKey
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Die pharmazeutischen Sekundärstandards zur Anwendung in der Qualitätskontrolle stellen für Pharmalabore und -hersteller eine praktische und kosteneffiziente Alternative zur Herstellung von internen Arbeitsstandards dar.
Benzaldehyd ist ein wichtiges Geschmacksmittel in Vanillin. Es wird aus einem cyanogenen Glykosid, wie Amygladin, freigesetzt, das in Obstkernen zu finden ist.
Anwendung
Benzaldehyd kann als pharmazeutischer Referenzstandard zur Quantifizierung des Analyten in pharmazeutischen Formulierungen mit der polargraphischen Methode eingesetzt werden.
Diese Sekundärstandards sind als zertifiziertes Referenzmaterial eingestuft. Sie eignen sich zur Verwendung bei zahlreichen analytischen Anwendungen, insbesondere Freigabeuntersuchungen für pharmazeutische Produkte, Methodenentwicklung für pharmazeutische Produkte für qualitative und quantitative Analysen, Qualitätskontrollprüfungen für Lebensmittel und Getränke und sonstige Kalibrierungsanforderungen.
Hinweis zur Analyse
Diese Sekundärstandards bieten, wo verfügbar, eine mehrfache Rückverfolgbarkeit für die Primärstandards nach USP, EP (Ph. Eur.) und BP.
Sonstige Hinweise
Dieses zertifizierte Referenzmaterial (CRM) wird nach ISO 17034 und ISO/IEC 17025 hergestellt und zertifiziert. Alle Informationen zur Anwendung dieses zertifizierten Referenzmaterials finden Sie im Analysenzertifikat (CoA).
Fußnote
Geben Sie unten in das Feld „LRAB7805“ ein, um ein Muster eines Analysenzertifikats für dieses Material anzuzeigen. Dies ist lediglich ein Beispiel eines Zertifikats, das nicht unbedingt zu der Charge gehört, die Sie erhalten.
Empfohlene Produkte
Digitales Referenzmaterial für dieses Produkt finden Sie auf unserer Online-Plattform ChemisTwin® für NMR. Diese digitale Ausgabe auf ChemisTwin® können Sie zur Bestätigung der Probenidentität und Quantifizierung von Verbindungen verwenden (mit digitalem externem Standard). Sie finden dort ein NMR-Spektrum dieser Substanz und können dieses mit wenigen Mausklicks online mit Ihrer Probe vergleichen. Hier erfahren Sie mehr und können Ihre kostenlose Probeversion starten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
145.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
63 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Polarographic determination of benzaldehyde in benzyl alcohol and sodium diclofenac injection formulations
Kazemifard GA, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 30(2), 257-262 (2002)
Conventional and Advanced Food Processing Technologies (2014)
Tom Craig et al.
Biotechnology and bioengineering, 110(4), 1098-1105 (2012-11-06)
Benzaldehyde, with its apricot and almond-like aroma, is the second most abundantly used molecule in the flavor industry, and is most commonly produced via chemical routes, such as by the oxidation of toluene. Biologically produced benzaldehyde, whether by extraction of
Hong-gen Peng et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(26), 2709-2711 (2013-02-26)
A center radially fibrous silica encapsulated TS-1 zeolite (TS-1@KCC-1) has been synthesized in a microemulsion system for the first time. Supporting the Rh(OH)3 species, this novel core-shell structured material serves as a robust bifunctional catalyst for one-pot synthesis of benzamide
Catharine H Rankin
The Journal of experimental biology, 218(Pt 1), 41-49 (2015-01-09)
Inheritance of acquired characteristics without changes in DNA sequence has been called transgenerational epigenetics. This review looks at studies that used the model system Caenorhabditis elegans to uncover mechanisms of transgenerational epigenetics in studies of RNA interference, studies of longevity