Merck
85978
Ethylenglycol
analytical standard
Synonym(e):
1,2-Ethandiol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOCH2CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.07
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39020501
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
203-473-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
505945
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.1 (vs air)
vapor pressure
0.08 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9% (GC)
autoignition temp.
752 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
15.3 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.431
bp
195-198 °C
mp
−13 °C (lit.)
density
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
environmental
format
neat
SMILES string
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChI key
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Ethylenglycol ist eine farblose Flüssigkeit, die mittels Ethylenoxid-Hydratisierung gewonnen werden kann.
Dieser Stoff steht auf der Positivliste der EU-Verordnung 10/2011 über Materialien und Gegenstände aus Kunststoff, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.
Application
Ethylenglycol wird bei der Synthese von Silbernanostrukturen als Lösungsmittel verwendet; diese fungieren bei der Epoxidierungsreaktion von Ethylen als effektive Katalysatoren.
Es kann als analytischer Standard für die Bestimmung des Analyten in biologischen Proben mithilfe von verschiedenen gaschromatographischen Verfahren verwendet werden.
Weitere Informationen zur geeigneten Instrumententechnik finden Sie im Analysenzertifikat des Produkts′. Weitere Unterstützung erhalten Sie vom technischen Kundendienst.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ethylenglycol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
target_organs
Kidney
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
239.0 °F - open cup
flash_point_c
115 °C - open cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)