Y0001547
Propylenglycol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
1,2-Propandiol, Propylenglykol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
2.62 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
API-Familie
propylene glycol
Selbstzündungstemp.
779 °F
Expl.-Gr.
12.5 %
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−60 °C (lit.)
Dichte
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
219.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
104 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)