This is a neat chemical with an Ethanol base and does not contain Methanol.
Fortfahren mit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Cl3CCH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.40
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-071-0
Beilstein/REAXYS Number:
1697495
MDL number:
Assay:
≥99%
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenvapor density
5.16 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.49 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
17.8 °C (lit.)
density
1.56 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2H3Cl3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI key
KPWDGTGXUYRARH-UHFFFAOYSA-N
Application
Die funktionelle Gruppe 2,2,2-Trichlorethyl (TCE) von 2,2,2-Trichlorethanol wird hauptsächlich als Schutzgruppe für Säuren, Acetale und auch Phosphorylgruppen von Nukleotiden eingesetzt. Sie kann durch Zinkreduktion leicht gespalten werden.
Andere Anwendungen umfassen:
Andere Anwendungen umfassen:
- die Umwandlung von per-O-acetylierten Zuckern zu per-O-acetylierten Trichlorethylenderivaten.
- Herstellung von TCE-Ester von Chloroschwefelsäure.
- Herstellung von 2,2,2-Trichlorethylenacetimidat-Hydrochlorid.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2,2-Trichlorethanol
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
110 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
-
Is 2,2,2-Trichloroethanol (# T54801-100G) dissolved in Methanol? What is the base solvent for this compound?