P9146
Natriumpyrophosphat Decahydrat
≥98% (titration)
Synonym(e):
Natrium-diphosphat tetrabasisch Decahydrat, Natriumdiphosphat tetrabasisch
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (titration)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/4Na.H4O7P2.10H2O/c;;;;1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;;;;;;;;/h;;;;(H2,1,2,3)(H2,4,5,6);10*1H2/q4*+1;;;;;;;;;;;/p-4
InChIKey
VZWGHDYJGOMEKT-UHFFFAOYSA-J
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?