Wichtige Dokumente
O5015
Oxybutyninchlorid
meets EP, USP testing specifications
Synonym(e):
α-Phenylcyclohexanglycolsäure-4-(diethylamino)-2-butynylester -hydrochlorid
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
Qualitätsniveau
Form
solid
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
InChIKey
SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Biochem./physiol. Wirkung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)