Fortfahren mit
O2881
Oxybutyninchlorid
≥98% (TLC), Muscarinic acetylcholine receptor antagonist, powder
Synonym(e):
α-Phenylcyclohexanglycolsäure-4-(diethylamino)-2-butynylester -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 80,70
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 142,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 412,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H31NO3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
393.95
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
216-139-7
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
€ 80,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Oxybutyninchlorid, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 50 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
SMILES string
Cl.CCN(CC)CC#CCOC(=O)C(O)(C1CCCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C22H31NO3.ClH/c1-3-23(4-2)17-11-12-18-26-21(24)22(25,19-13-7-5-8-14-19)20-15-9-6-10-16-20;/h5,7-8,13-14,20,25H,3-4,6,9-10,15-18H2,1-2H3;1H
InChI key
SWIJYDAEGSIQPZ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Muscarinic acetylcholine receptor antagonist.
Muscarinic acetylcholine receptor antagonist; inhibits proliferation of bladder smooth muscle cells, perhaps by downregulation of growth promoting genes.
Features and Benefits
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR2547BP701O0288000
description
≥98% (TLC), powder
description
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
description
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white
color
-
color
-
color
-
originator
Johnson & Johnson
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxybutyninchlorid
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)