Merck
NISTRM8548
IAEA-N-2 (Stickstoffisotope in Ammoniumsulfat)
NIST® RM 8548
Synonym(e):
Ammoniumsulfat, Mascagnit
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)2SO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
132.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Isotopenreinheit
 15N
Hersteller/Markenname
NIST®
mp (Schmelzpunkt)
>280 °C (dec.) (lit.)
Dichte
1.77 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
matrix material
SMILES String
N.N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)
InChIKey
BFNBIHQBYMNNAN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Nitrogen (15N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
δ15N as a natural tracer of particulate nitrogen effluents released from marine aquaculture.
Lojen S, et al.
Marine biology, 148(1), 87-96 (2005)