Merck
SYNF477000
Synthware Squibb-style separatory funnel with PTFE stopcock and PTFE stopper
1000 mL, Joints: (27)
Synonym(e):
Synthware F477000, glass separatory funnel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121809
Joint:
Joints: (27)
Packaging:
pkg of 1 ea
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
joint
Joints: (27)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F477000
capacity
1000 mL , 1000 mL
General description
Supplied with a Glass or PTFE stopper
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)