Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
agency
EP, ISO, USP
product line
MVP ICON®
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 1 ea
application(s)
food and beverages
detection method
bioluminescent
shipped in
ambient
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
- Überlegenes ATP-Abstrichdesign mit erstklassiger Probenfreigabe
- Gebrauchsfertige Tischtupfer in Raumtemperatur
- Flexible Testoptionen, die bestehende Arbeitsabläufe ergänzen
- Führen Sie Instrumentenkalibrierungen und -Verifizierungen vor Ort und zu jeder Zeit durch.
- Verfolgen Sie die Fehlerraten, testen Sie die Compliance erneut und überwachen Sie ganz einfach die Effektivität des Programms
Other Notes
- MVP ICON Instrument
- Schutzhülle
- USB-Kabel
- AC-Adapter
- Internationale Adapter
- Schultergurt
- Kurzanleitung
- Windows 7 oder Windows 10
- Minimale Speicherkapazität 512 MB; RAM von mindestens 1GB wird empfohlen
- Mindestens 16 GB freier Festplattenspeicher
- WXGA-Videoauflösung von mindestens 1280 x 800
- Maus oder anderes Zeigegerät
- Eine verfügbare USB-Schnittstelle
- Adobe Acrobat Reader oder ähnliches PDF-Leseprogramm
- Drucker (optional)
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| application(s) food and beverages | application(s) food and beverages | application(s) - | application(s) food and beverages |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
| packaging pkg of 1 ea | packaging box of 100 ea | packaging - | packaging pkg of 1 ea |
| detection method bioluminescent | detection method bioluminescent | detection method - | detection method - |
| feature ready-to-use | feature - | feature - | feature - |
| agency EP, USP, ISO | agency - | agency - | agency - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Artikel
Media fill tests for beverages ensure that the filling line is not contaminated with spoilage bacteria, yeasts, or molds, during the production of low-acid aseptic beverages.
Verwandter Inhalt
Cell culture media expertise accelerates lab-grown meat and seafood industry with animal-free formulations.