NIST2777
Weathered Gulf of Mexico Crude Oil in Toluene
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Verpackung
ampule of 5 × 1.2 mL each
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
petroleum
Format
matrix material
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
oil matrices. All the constituents for which certified and reference values are provided are naturally present in weathered oil. A unit of NIST2777 consists of five ampoules, each containing approximately 1.2mL of crude oil soluton.
Sonstige Hinweise
Phenanthrene, 1-Methylphenanthrene, 2-Methylphenanthrene, 3-Methylphenanthrene, 9-Methylphenanthrene, Benzo[ghi]perylene
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Dibenzothiophene, Pyrene, 1-Methylpyrene, 4-Methylpyrene, Chrysene, Triphenylene, Benzo[b]fluoranthene, Picene, 17α(H),21α(H)-Hopane
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
39.2 °F
Flammpunkt (°C)
4 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)