NIST2262
Chlorierte Biphenylkongenere in Isooctan
NIST® SRM® 2262
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 x 1.2 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
SRM 2262_cert
SRM 2262_SDS
Rechtliche Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
71.6 °F
Flammpunkt (°C)
22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)